Key Documents
GF18361425
Copper
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8%
Synonyme(s) :
CU006022
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.8%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 183-614-25
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
5 μm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Copper powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.8%
GF32528145
Copper
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
Copper
Copper powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
GF08567657
Copper