Key Documents
GF18174393
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
12mm rod, 3mm diameter, 99.998%
Synonyme(s) :
AL057930
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.998%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 181-743-93
L × diam.
12 mm × 3 mm