GF17753340
Copper - O.F.H.C.
rod, 200mm, diameter 63.5mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV007985
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 177-533-40
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
200 mm × 63.5 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N