Principaux documents
GF17675916
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 5.0mm, L 500 mm, wall thickness 0.075 mm
Synonyme(s) :
IM307500
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 176-759-16
Longueur
500 mm
Épaisseur de la paroi
0.075 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable