Principaux documents
GF17454090
Polyethylene - High Density
(HDPE), tube, outside diameter 48mm, L 100 mm, wall thickness 1.1 mm
Synonyme(s) :
ET327450
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 174-540-90
Longueur
100 mm
Épaisseur de la paroi
1.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable