GF17066178
Molybdenum
mesh, 50x50mm, nominal aperture 0.44mm, wire diameter 0.07mm, 50 wires/inch, open area 67%, plain weave mesh
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO008720
About This Item
Produits recommandés
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 170-661-78
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Taille × ouverture nominale × diam.
50 x 50 mm × 0.44 mm × 0.07 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N