Principaux documents
GF13892834
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g
Synonyme(s) :
SI616010
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 138-928-34
Poids
1000 g
Taille max. des part.
45 μm