Key Documents
GF13854911
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.35 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonyme(s) :
W 606804
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 138-549-11
Diamètre
0.35 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable