Principaux documents
GF13405126
Antimony
foil, thickness 0.004 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
Synonyme(s) :
SB000060
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141704
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 134-051-26
Résistance
41.7 μΩ-cm
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.004 mm
pb
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable