GF13362690
Gold
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonyme(s) :
AU008710
About This Item
Produits recommandés
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 133-626-90
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Ouverture nominale
0.25 mm
Taille
100 × 100 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable