Principaux documents
GF12063002
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
sheet, 50 x 100mm, 3.15mm thickness
Synonyme(s) :
W 113100
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 120-630-02
Taille × épaisseur
50 x 100 mm × 3.15 mm