GF11323785
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonyme(s) :
CU045830
About This Item
Produits recommandés
Description
polyurethane insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 113-237-85
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
Fil, L × diam.
200 m × 0.07 mm , conductor diameter
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :