GF10596225
Molybdenum
foil, 15mm disks, thickness 0.01mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000201
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 105-962-25
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.01 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N