GF09165786
Lanthanum
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Lanthanum, LA000210
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 091-657-86
Résistivité
54 μΩ-cm
Point d'ébullition
3464 °C (lit.)
Pf
920 °C (lit.)
Densité
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[La]
InChI
1S/La
Clé InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable