Principaux documents
GF08413781
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 50.8 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Synonyme(s) :
FE087951
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 084-137-81
Longueur
50 mm
Diamètre
50.8 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable