Principaux documents
GF08379007
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 0.5 m, coil width 192 mm
Synonyme(s) :
CU130240
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 083-790-07
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
192 mm
Épaisseur
0.016 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable