Principaux documents
GF06711139
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
CU516010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 067-111-39
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm