GF06528966
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ST311050
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 065-289-66
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
clear clear
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable