Key Documents
GF04436399
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.05 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
TK025120
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 044-363-99
Longueur
0.05 m
Diamètre
0.25 mm