GF04383592
Dysprosium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Dysprosium, DY000210
About This Item
Essai
99.90%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 043-835-92
Résistivité
89 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1412 °C (lit.)
Densité
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clé InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable