Key Documents
GF01511626
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 10 g, high purity 99.997%
Synonyme(s) :
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141908
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.997%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 015-116-26
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Poids
10 g
Taille max. des part.
75 μm
Pf
3550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable