Principaux documents
E18905
Sigma-Aldrich
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate
99%, solid
Synonyme(s) :
Ethyl trans-α-cyano-3-indoleacrylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Ethyl(2E)-2-cyano-3-(1H-indolyl-3-yl)acrylate, 99%
Pureté
99%
Forme
powder
Couleur
yellow
Pf
164-166 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol: 2.5%
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C(=C\c1c[nH]c2ccccc12)C#N
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)10(8-15)7-11-9-16-13-6-4-3-5-12(11)13/h3-7,9,16H,2H2,1H3/b10-7+
Clé InChI
XDRLIASMKGKPDX-JXMROGBWSA-N
Description générale
Example of a cyanovinylheteroaromatic for organic nonlinear optics.
Application
NLO material
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable