DWKWGF539P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, Isopropanol, low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGF539P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Caractéristiques
label Isopropanol
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGF539P
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages