DWKWGF531P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, Acetone, low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
WGF531P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Caractéristiques
label Acetone
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGF531P
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages