DWKW217924
WHEATON® narrow-mouth bottle
with cap, wide-mouth clear soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Synonyme(s) :
W217924
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVC liner
polypropylene cap
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
case of 12 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W217924
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
Capacité
(1,000 mL)
Raccords
89-400 neck
89-400