DWKBWH0500PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
BWH0500PN
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
screw cap
wide-neck
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWH0500PN
Capacité
500 mL
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caractéristiques et avantages
Suitable for food contact applications