DWKBDD340P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
BDD340P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
1000 mL
Application
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caractéristiques et avantages
Autoclavable to 150°C