DWK231854405
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
Synonyme(s) :
231854405
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear soda-lime glass bottle
wide-neck
Joint
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 45/40)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
231854405
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages