DWK218033604
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
Synonyme(s) :
218033604
About This Item
Produits recommandés
Joint
Joints: neck (GL 32)
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 218033604
Capacité
25 mL
Application
Caractéristiques et avantages