DWK216185405
Duran® Mixing Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 45/40, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
216185405
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal glass cylinder (base)
Joint
joint: ST/NS45/40
Caractéristiques
class B
graduated WHITE GRADUATION
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 216185405
Capacité du cylindre
1000 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages