DWK211937303
Duran® Filtering Flasks And Bottles With Side-Arm Socket
BOTTLE SHAPE FOR VACUUM USE
Synonyme(s) :
211937303
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
BOTTLE SHAPE FOR VACUUM USE
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 211937303
Capacité
5000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages