D91055
Diethylbenzene
95%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~4.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.99 mmHg ( 20 °C)
Pureté
95%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
180-182 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccc(CC)cc1.CCc2cccc(CC)c2.CCc3ccccc3CC
InChI
1S/3C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3*5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WFPVGKJITDSUFW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter