D40809
1,2-Dibromoethylene, mixture of cis and trans
98%
Synonyme(s) :
Acetylene dibromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5405 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C/754 mmHg (lit.)
Densité
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Clé InChI
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable