D38855
9,10-Dibromoanthracene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
fibers
Pf
223-224 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Clé InChI
BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves