D173207
2,3-Dimethylpentane
≥99%
Synonyme(s) :
(±)-2,3-Dimethylpentane, 3,4-Dimethylpentane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.35 psi ( 37.7 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
639 °F
Limite d'explosivité
~7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
Point d'ébullition
89-90 °C (lit.)
Densité
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup