D119806
Maleic hydrazide
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
3,6-dihydroxypyridazine
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
707 °F
Pf
299-301 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
Clé InChI
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup