CLS70165100
Corning® VISTA™ Petri Dish
dish diam. 100 mm × 10 mm
Synonyme(s) :
plastic cell culture dish
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round
soda-lime glass dishes with lids
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
reusable
Conditionnement
case of 24
Fabricant/nom de marque
Corning 70165-100
Diam. de la boîte/de la coupelle
100 mm × 10 mm