CLS17304L
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 120 mL, diam. × H 68 mm × 52 mm
Synonyme(s) :
storage vessel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
translucent polypropylene
Fabricant/nom de marque
Corning 1730-4L
Diam. × H
68 mm × 52 mm
Volume
120 mL