CDS017183
(1-methyl-1H-indazol-3-yl)methanol
AldrichCPR
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cn1nc(CO)c2ccccc12
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11-9-5-3-2-4-7(9)8(6-12)10-11/h2-5,12H,6H2,1H3
Clé InChI
KMEYZHACDFMRCW-UHFFFAOYSA-N