CDS007524
2-amino-benzothiazol-6-ol
AldrichCPR
Synonyme(s) :
2-Amino-6-hydroxybenzothiazole, 2-Amino-6-benzothiazolol, 6-Hydroxy-2-aminobenzothiazole, 6-Hydroxybenzothiazol-2-amine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1nc2ccc(O)cc2s1
InChI
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
Clé InChI
VLNVTNUTGNBNBY-UHFFFAOYSA-N