CDS003151
5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClNO2
Poids moléculaire :
157.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N