CBR01375
(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)n1CC(O)=O
InChI
1S/C8H11NO2/c1-6-3-4-7(2)9(6)5-8(10)11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZLPZIWWWXMHLEK-UHFFFAOYSA-N