BR782810
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
PET membrane, pore size 0.4 μm
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PET membrane
Description
cellGrade™ plus
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782810
Taille
6 well
Dimension de pores
0.4 μm