Principaux documents
BR708016
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
polypropylene cap
Fabricant/nom de marque
BRAND 708016
Conditionnement
1 ea of
Longueur
135 mm
Capacité
25, 50 and 100 mL
Description générale
Without recirculation valve
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG