BR152715
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 9 ‑ 13 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 9 ‑ 13 mm
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 152715
Longueur
57 mm