BR13966
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
Caractéristiques
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 13966
Plage de mesure
accuracy: ±0.03 mL
Volume
25 mL