BMSR2024
Benchmark RotoMini Plus Variable Speed Rotator with tube holders
AC/DC input 115 V
Synonyme(s) :
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
positions< 96
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific R2024
Paramètres
5-70 rpm speed
Larg. × L × H
41 cm × 13.7 cm × 19.9 cm
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :