BMSE3000EUK
Benchmark Accuris™ UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonyme(s) :
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Produits recommandés
Description
viewing area W 16 cm L 19 cm
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific E3000-E-UK
Plage de mesure du domaine spectral
302 nm
Description générale
Application
Informations légales