BLN00018
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Clc1nccc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable