BAH367140000
SP Bel-Art® Quaver Vibrating Spatula
stainless steel blade
Synonyme(s) :
spoon
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel blade
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H36714-0000
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Available with a plain stainless steel blade or with a brown FEP coating
- Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses